Tisk…
4'-Propylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone
OR1514-10G OR1514-50G OR1514-100G
APOSOR1514-10GEA 622 CZK
APOSOR1514-10G APOSOR1514-50G APOSOR1514-100G
4'-Propylacetophenone
4'-Propylacetophenone
Vzorec: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Bod varu: 123…125 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041359
CAS číslo: 2932-65-2