Tisk…
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromophenyl)imidazolidin-2-one
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 622 CZK
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Vzorec: C₉H₉BrN₂O
MW: 241,09 g/mol
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443974
CAS číslo: 14088-96-1