Tisk…
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 827 CZK
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄BrN₃O₂
Bod tání: 255…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03617603
CAS číslo: 685109-10-8