Tisk…
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
OR15130-5G
APOSOR15130-5GEA 1660 CZK
APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054180
CAS číslo: 93-85-6
EINECS: 202-283-8