Tisk…

Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 1990 CZK
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Bod tání: 293…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371381
CAS číslo: 59944-76-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR