Tisk…
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium 4-iodobenzenesulphonate
OR15122-1G OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA 3580 CZK
APOSOR15122-1G APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Vzorec: C₆H₄IKO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656232
CAS číslo: 13035-63-7