Tisk…
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Oxo-3-(3-pyridyl)propanenitrile
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 2400 CZK
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Vzorec: C8H6N2O
MW: 146,150 g/mol
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282797
CAS číslo: 30510-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III