Methyl 4-piperidinobenzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-(piperidin-1-yl)benzoate
OR15111-1G
OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA
870
CZK
APOSOR15111-1G
APOSOR15111-5G
Methyl 4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO₂ Bod tání: 94…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08444024 CAS číslo: 10338-58-6 |