Tisk…
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
OR1511-100G
APOSOR1511-100GEA 3770 CZK
APOSOR1511-100G
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₀ClNO₂
MW: 163,61 g/mol
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00721939
CAS číslo: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3