Tisk…
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15109-10G OR15109-1G OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA 38350 CZK
APOSOR15109-10G APOSOR15109-1G APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₄
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443945
CAS číslo: 937601-36-0