Tisk…
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 1120 CZK
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,09 g/mol
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04124152
CAS číslo: 534595-85-2