Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15105-1G
OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA
15310
CZK
APOSOR15105-1G
APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Vzorec:
C₁₂H₁₃ClO₄ Bod tání: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443943 CAS číslo: 255908-42-0 |