Tisk…
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15102-1G OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA 12340 CZK
APOSOR15102-1G APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₁BrN₂O₂
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444011
CAS číslo: 133427-41-5