Tisk…
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15101-10G OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA 47940 CZK
APOSOR15101-10G APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrN₂O₂
MW: 293,13 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444032
CAS číslo: 924869-15-8