2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR15100-1G
OR15100-250MG
OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA
4960
CZK
APOSOR15100-1G
APOSOR15100-250MG
APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂S Bod tání: 229…238 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07394023 CAS číslo: 6941-28-2 |