Tisk…
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15096-1G OR15096-5G
APOSOR15096-1GEA 15310 CZK
APOSOR15096-1G APOSOR15096-5G
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₉N₅OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444017
CAS číslo: 924869-07-8