Tisk…
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 1660 CZK
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₅S
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444004
CAS číslo: 924868-99-5