Tisk…
Ethyl 2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15085-1G OR15085-5G
APOSOR15085-1GEA 5130 CZK
APOSOR15085-1G APOSOR15085-5G
Ethyl 2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Vzorec: C₁₁H₁₁BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444026
CAS číslo: 55919-47-6