Tisk…
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR15084-25G
APOSOR15084-25GEA 4860 CZK
APOSOR15084-25G
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀BrNO₃
MW: 296,1200 g/mol
Bod tání: 326…329 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173362
CAS číslo: 122794-99-4