Tisk…
4-Phthalimidobutyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 1820 CZK
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₄
MW: 233,22 g/mol
Bod tání: 119…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196079
CAS číslo: 3130-75-4