Tisk…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 15310 CZK
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
Bod tání: 278…281 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03645498
CAS číslo: 887440-34-8