Tisk…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 3740 CZK
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Vzorec: C₈H₉NO₃S
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03069322
CAS číslo: 112894-47-0