Tisk…
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15068-1G OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA 1120 CZK
APOSOR15068-1G APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₈BrN₃O
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444014
CAS číslo: 441801-35-0