Tisk…
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 25460 CZK
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444020
CAS číslo: 292140-74-0