Tisk…
1,3-Benzoxazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 2480 CZK
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05256201
CAS číslo: 63837-12-7