1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,3-Diacetyl-1H-indole, 1,3-Diacetylindole
OR15060-5G
OR15060-25G
APOSOR15060-5GEA
1580
CZK
APOSOR15060-5G
APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO₂ Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039692 CAS číslo: 17537-64-3 |