Tisk…
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-penten-2-one, 4-Aminopent-3-en-2-one
OR1506-100G
APOSOR1506-100GEA 5030 CZK
APOSOR1506-100G
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Bod varu: 130…131 °C
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043715
CAS číslo: 1118-66-7