Tisk…
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Acetamido)-3-[(4-bromophenyl)thio]propanoic acid
OR15059-1G OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA 7940 CZK
APOSOR15059-1G APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₃S
MW: 318.2 g/mol
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00869819
CAS číslo: 126253-78-9