Tisk…
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 6,7-dihydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 2,4,6,7-Tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, N5-BOC protected
OR15058-5G
APOSOR15058-5GEA 3970 CZK
APOSOR15058-5G
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Bod tání: 127…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689720
CAS číslo: 924869-27-2