Tisk…
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 7670 CZK
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689704
CAS číslo: 924869-20-5