Tisk…
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 662 CZK
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Bod tání: 126…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051809
CAS číslo: 5228-48-8