Tisk…
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15047-250MG
APOSOR15047-250MGEA 827 CZK
APOSOR15047-250MG
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774245
CAS číslo: 136663-21-3