Tisk…

2-Amino-4-chlorobenzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Chloro-2-cyanoaniline

OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 15940 CZK
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58
Bod tání: 157…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035927
CAS číslo: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR