Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 1210 CZK
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027398
CAS číslo: 34662-32-3