Tisk…
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 622 CZK
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00672974
CAS číslo: 289039-30-1