Tisk…
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 2150 CZK
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClIN
MW: 263,4629 g/mol
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672973
CAS číslo: 289039-29-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III