Tisk…
4-Chloro-m-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
OR15033-100G
APOSOR15033-100GEA 3110 CZK
APOSOR15033-100G
4-Chloro-m-toluidine 98%
4-Chloro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066332
CAS číslo: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III