Tisk…
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 622 CZK
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Bod varu: 127 °C/20mmHg
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041313
CAS číslo: 873-38-1
EINECS: 212-837-0