Tisk…
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 7840 CZK
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Vzorec: C₄H₂BrClS
Bod varu: 70 °C/9mmHg
Hustota: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043883
CAS číslo: 40032-73-3