Tisk…

2-Bromo-5-methylthiophene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol

OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 3640 CZK
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-methylthiophene
2-Bromo-5-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177.06
Bod varu: 65 °C/15mmHg
Bod tání: 58
Hustota: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130103
CAS číslo: 765-58-2
EINECS: 212-151-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR