Tisk…
Pyridinium tribromide 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR15023-100G OR15023-1KG OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA 622 CZK
APOSOR15023-100G APOSOR15023-1KG APOSOR15023-500G
Pyridinium tribromide 90+%
Pyridinium tribromide
Vzorec: C₅H₆Br₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013223
CAS číslo: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
UN: 3261
ADR: 8,II