2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(2-Hydroxyphenyl)pyrazole
OR15021-1G
OR15021-500MG
OR15021-5G
APOSOR15021-1GEA
1660
CZK
APOSOR15021-1G
APOSOR15021-500MG
APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Vzorec:
C₉H₈N₂O MW: 160,18 g/mol Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093876 CAS číslo: 34810-67-8 EINECS: 252-222-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...