Tisk…
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 1490 CZK
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08705760
CAS číslo: 914452-71-4