Tisk…
Methyl-6-methoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15018-10G OR15018-50G
APOSOR15018-10GEA 2690 CZK
APOSOR15018-10G APOSOR15018-50G
Methyl-6-methoxynicotinate
Methyl-6-methoxynicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Bod varu: 92 °C/3,5mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674130
CAS číslo: 26218-80-4