Tisk…
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 3440 CZK
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03412070
CAS číslo: 192182-55-1