Tisk…
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G
APOSOR15014-25GEA 8440 CZK
APOSOR15014-25G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Bod tání: 194…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191783
CAS číslo: 53937-02-3