Tisk…
2-Chloro-p-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 2070 CZK
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chloro-p-toluidine
2-Chloro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Bod varu: 223…225 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007666
CAS číslo: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III