Tisk…
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 827 CZK
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂
Bod varu: 161 °C/1mmHg
Bod tání: 74…80 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026348
CAS číslo: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III