Tisk…
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 622 CZK
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Bod tání: 45…49 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144771
CAS číslo: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III