Tisk…
2,5-Dichloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR15004-25G OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA 1490 CZK
APOSOR15004-25G APOSOR15004-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
Bod varu: 128…132 °C/3,5mmHg
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061123
CAS číslo: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6